3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 21.9 EUR
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₇F₂NO·ClH
MW: 195,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371275
Núm. CAS: 1431965-57-9