2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411308-1G PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA 36.4 EUR
APOSPC411308-1G APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25368949
Núm. CAS: 1431966-19-6