5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₆ClF₂NO·ClH
MW: 230,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371274
Núm. CAS: 1431963-04-0