4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411313-1G PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA 69.6 EUR
APOSPC411313-1G APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09943424
Núm. CAS: 186387-92-8