3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411314-1G PC411314-5G
APOSPC411314-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411314-1G APOSPC411314-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371276
Núm. CAS: 1431962-33-2