2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC411316-1G
PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA
34.8
EUR
APOSPC411316-1G
APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Formula:
C₈H₉F₂NO₂·ClH MW: 225,62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25371294 Núm. CAS: 1431969-97-9 |