3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411320-1G PC411320-5G
APOSPC411320-1GEA 48 EUR
APOSPC411320-1G APOSPC411320-5G
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₅H₃F₅N₂O
MW: 202,082 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04968776
Núm. CAS: 173468-46-7