2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 40.6 EUR
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₉H₁₀F₃NO·ClH
MW: 241,638 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371225
Núm. CAS: 1431962-93-4