1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411323-1G PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA 46.4 EUR
APOSPC411323-1G APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15209619
Núm. CAS: 1106917-71-8