4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC411327-1G
PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA
87
EUR
APOSPC411327-1G
APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₆ClFN₂ MW: 148,566 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25371345 Núm. CAS: 1429419-75-9 |