2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
PC411329-1G PC411329-5G
APOSPC411329-1GEA 284 EUR
APOSPC411329-1G APOSPC411329-5G
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·2ClH
MW: 249,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16872039
Núm. CAS: 1241675-88-6