4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411330-1G PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA 395 EUR
APOSPC411330-1G APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03420652
Núm. CAS: 480438-97-9