1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411332-1G PC411332-5G
APOSPC411332-1GEA 66.7 EUR
APOSPC411332-1G APOSPC411332-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₆H₉F₂N₃
MW: 161,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11215400
Núm. CAS: 1174875-53-6