4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 197 EUR
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅F₃N₂
MW: 150,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312008
Núm. CAS: 153085-14-4