3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411335-1G PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA 201 EUR
APOSPC411335-1G APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18262323
Núm. CAS: 681034-51-5