1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 574 EUR
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162,094 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11558118
Núm. CAS: 1174305-81-7