1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC411337-1G PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA 58 EUR
APOSPC411337-1G APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₀FN₃·2ClH
MW: 216,084 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28962830
Núm. CAS: 1855907-13-9