2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 130 EUR
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926485
Núm. CAS: 1256355-08-4