3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid, (3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 154 EUR
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706257
Núm. CAS: 208641-98-9