5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412106-1G PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA 390 EUR
APOSPC412106-1G APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855834
Núm. CAS: 874289-54-0