3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 284 EUR
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095141
Núm. CAS: 917969-79-0