2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-6-bromophenylboronic acid
PC412117-1G
PC412117-250MG
PC412117-5G
APOSPC412117-1GEA
224
EUR
APOSPC412117-1G
APOSPC412117-250MG
APOSPC412117-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₄BBrF₂O₂ MW: 236,807 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09751350 Núm. CAS: 1315339-48-0 |