4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl)boronic acid
PC412134-1G PC412134-250MG
APOSPC412134-1GEA 546 EUR
APOSPC412134-1G APOSPC412134-250MG
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₉BF₂O₃
MW: 250,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14636486
Núm. CAS: 1029438-51-4