3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546541
Núm. CAS: 1217500-95-2