2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G
PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA
430
EUR
APOSPC412198-1G
APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₂BFO₂ MW: 182 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17015760 Núm. CAS: 1256354-92-3 |