3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412218-1G
PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA
647
EUR
APOSPC412218-1G
APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₇BFNO₂ MW: 154,935 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12025966 Núm. CAS: 1150114-48-9 |