5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412224-1G PC412224-250MG
APOSPC412224-1GEA 324 EUR
APOSPC412224-1G APOSPC412224-250MG
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₉BFNO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053811
Núm. CAS: 1072946-46-3