4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(t-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 120 EUR
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
MW: 288,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18914502
Núm. CAS: 870646-83-6