3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 1020 EUR
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₄BClFNO₂
MW: 281,518 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143597
Núm. CAS: 1218790-15-8