2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 284 EUR
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998845
Núm. CAS: 1256355-46-0