3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 295 EUR
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16995268
Núm. CAS: 1220219-73-7