3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412324-1G PC412324-250MG
APOSPC412324-1GEA 717 EUR
APOSPC412324-1G APOSPC412324-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₃
MW: 240,372 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697423
Núm. CAS: 870822-79-0