2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 406 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21609510
Núm. CAS: 1395417-65-8