2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,3-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412378-5G
APOSPC412378-5GEA 154 EUR
APOSPC412378-5G
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formula: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,899 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022339
Núm. CAS: 1263374-42-0