2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2,5-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412380-1G
PC412380-250MG
APOSPC412380-1GEA
194
EUR
APOSPC412380-1G
APOSPC412380-250MG
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formula:
C₅H₄BF₂NO₂ MW: 158,899 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16556243 Núm. CAS: 1263375-23-0 |