2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 255 EUR
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214287
Núm. CAS: 1256359-30-4