4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC412402-1G PC412402-250MG
APOSPC412402-1GEA 207 EUR
APOSPC412402-1G APOSPC412402-250MG
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BFO₂
MW: 236,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698519
Núm. CAS: 243145-83-7