[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 125 EUR
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21603758
Núm. CAS: 1331945-14-2