2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 24.8 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214242
Núm. CAS: 1256345-60-4