5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 122 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BFO₄
MW: 280,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16996304
Núm. CAS: 1400976-17-1