2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 911 EUR
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397559
Núm. CAS: 1354819-26-3