5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412498-1G PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA 91.9 EUR
APOSPC412498-1G APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913937
Núm. CAS: 1217500-69-0