1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Sinónimos: (1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412510-250MG PC412510-100MG
APOSPC412510-250MG APOSPC412510-100MG
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₆H₈BF₃N₂O₃
MW: 223,946 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143477
Núm. CAS: 1218790-73-8