3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.2 g/mol
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004273
Núm. CAS: 456-88-2
EINECS: 220-104-1