4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 357 EUR
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Formula: C₄HClF₃NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972713
Núm. CAS: 105315-45-5