α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 137 EUR
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄FN·ClH
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075463
Núm. CAS: 2413-54-9