N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide

PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 91.9 EUR
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₄H₉F₄NO
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045089
Núm. CAS: 33489-71-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR