1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 410 EUR
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17480490
Núm. CAS: 1225532-86-4