2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC420025-1G
PC420025-500MG
APOSPC420025-1GEA
621
EUR
APOSPC420025-1G
APOSPC420025-500MG
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formula:
C₈H₁₃F₂N·ClH MW: 197,653 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22683336 Núm. CAS: 1523618-02-1 |