cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 348 EUR
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₄H₈FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106124
Núm. CAS: 1408075-13-7